Imprimer
Bismuth (III) chlorure, anhydre 97+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Trichlorure de bismuth
208830250 208831000 208835000
ACRO208830250EA 99 EUR
ACRO208830250 ACRO208831000 ACRO208835000
Bismuth (III) chlorure, anhydre 97+%
Bismuth (III) chlorure
Formule: BiCl₃
Poids moléculaire: 315.34 g/mol
Point d'ébullition: 447 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 230…232 °C
Densité: 4.75 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003461
Numéro CAS: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
Indice Merck: 13,01261
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to grey Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.0 %
Water ≤3 % (K.F.)