Imprimer
Antimoine (V) chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Pentachlorure d'antimoine, Antimoine pentachlorure
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.07837.0025 8.07837.0100 8.07837.2500
8.07837.0025EA 108 EUR
8.07837.0025 8.07837.0100 8.07837.2500
Antimoine (V) chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Antimoine (V) chlorure
Formule: Cl₅Sb
Poids moléculaire: 299.02 g/mol
Point d'ébullition: 140
Point de fusion: 3
Densité: 2.35 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011213
Numéro CAS: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
UN: 1730
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,00701
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 3 - 4 °C
Molar Mass 299.01 g/mol
Boiling Point 140 °C
Vapor Pressure 1.1 hPa (20 °C)
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)