Imprimer
Antimoine (V) chlorure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Pentachlorure d'antimoine, Antimoine pentachlorure
Dans une ampoule sous argon
35677.03 35677.09
35677.03EA 105 EUR
35677.03 35677.09
Antimoine (V) chlorure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Antimoine (V) chlorure
Purity: 99.999% CAS No.: 7647-18-9 Molecular Formula: SbCl5 Formula Weight: 299.02 Physical Form: Liquid, Ampouled under argon Density: 2.336 Refractive Index: 1.601 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Pungent Melting Point: 2.8° Boiling Point: 79°/22mm Merck Reference: 14,695 UN No.: 1730 MDL No.: MFCD00011213
Formule: Cl₅Sb
Poids moléculaire: 299.02 g/mol
Point d'ébullition: 79 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 2.8 °C
Densité: 2.336
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011213
Numéro CAS: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
UN: 1730
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,695