Antimoine (V) chlorure ≥99.997% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Pentachlorure d'antimoine, Antimoine pentachlorure
Purity: 99.997%
CAS No.: 7647-18-9
Molecular Formula: Cl5Sb
Formula Weight: 299.02
Physical Form: Liquid
Density: 2.336
Refractive Index: 1.601
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Red-yellow
Odour: Pungent
Melting Point: 2.8°
Boiling Point: 79°/22mm
Merck Reference: 14,695
UN No.: 1730
MDL No.: MFCD00011213
Formule:
Cl₅Sb Poids moléculaire: 299.02 g/mol Point d'ébullition: 79 °C (22 mmHg) Point de fusion: 2.8 °C Densité: 2.336 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011213 Numéro CAS: 7647-18-9 EINECS: 231-601-8 UN: 1730 ADR: 8 II Indice Merck: 14,695 |