Antimoine (V) chlorure, anhydre 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Pentachlorure d'antimoine, Antimoine pentachlorure
Formule:
Cl₅Sb Poids moléculaire: 299.02 g/mol Point d'ébullition: 92 °C (30 mmHg) Point de fusion: 2.8 °C Densité: 2.36 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011213 Numéro CAS: 7647-18-9 EINECS: 231-601-8 UN: 1730 ADR: 8 II Indice Merck: 13,00701 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate) |
Assay | ≥98.5 % |