Imprimer
Antimoine (III) chlorure pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.07838.0250 1.07838.1000
1.07838.0250EA 322 EUR
1.07838.0250 1.07838.1000
Antimoine (III) chlorure pour analyses, Supelco®
Antimoine (III) chlorure
Formule: SbCl₃
Point d'ébullition: 223,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73 °C
Densité: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011212
Numéro CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8,II
Indice Merck: 13,00713
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 931 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 73 °C
Molar Mass 228.1 g/mol
Bulk Density 1600 kg/m3
Boiling Point 233 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.16 hPa (20 °C)
Density 3.14 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic