Imprimer
Antimoine (III) chlorure ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Antimoine trichlorure, Trichlorure d'antimoine
41537.14 41537.22
41537.14EA 80.5 EUR
41537.14 41537.22
Antimoine (III) chlorure ≥99.9% (base métaux)
Antimoine (III) chlorure
Purity: 99.9% CAS No.: 10025-91-9 Molecular Formula: Cl3Sb Formula Weight: 228.11 Physical Form: Crystalline Density: 3.14 Appearance: White Odour: Pungent Melting Point: 73.4° Boiling Point: 223.5° Merck Reference: 14,707 UN No.: 1733 MDL No.: MFCD00011212
Formule: SbCl₃
Poids moléculaire: 228.12 g/mol
Point d'ébullition: 223.5 °C
Point de fusion: 73.4 °C
Densité: 3.14
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011212
Numéro CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,707