Imprimer
Antimoine (III) chlorure 99.5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Antimoine trichlorure, Trichlorure d'antimoine
201680020 201685000
ACRO201680020EA 410 EUR
ACRO201680020 ACRO201685000
Antimoine (III) chlorure 99.5%
Antimoine (III) chlorure
Formule: SbCl₃
Poids moléculaire: 228.12 g/mol
Point d'ébullition: 223.5
Point de fusion: 73
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011212
Numéro CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,00713
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to off-white Adhering crystals and/or chunks (May have a pink hue)
Titration Iodimetric ≥99.4 %