Imprimer
Tellurure de plomb ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
36317.09 36317.18
36317.09EA 141 EUR
36317.09 36317.18
Tellurure de plomb ≥99.99% (base métaux)
Tellurure de plomb
Purity: 99.99% CAS No.: 1314-91-6 Molecular Formula: PbTe Formula Weight: 334.79 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 8.164 Melting Point: 917° Merck Reference: 14,5422 UN No.: 3284 MDL No.: MFCD00016274
In semiconductor research, photoconductor cells
Formule: PbTe
Poids moléculaire: 334.8 g/mol
Point de fusion: 917 °C
Densité: 8.164
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016274
Numéro CAS: 1314-91-6
EINECS: 215-247-1
UN: 3284
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,5422