Imprimer
Séléniure d'étain ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
18781.06 18781.14
18781.06EA 157 EUR
18781.06 18781.14
Séléniure d'étain ≥99.999% (base métaux)
Séléniure d'étain
Purity: 99.999% CAS No.: 1315-06-6 Molecular Formula: SnSe Formula Weight: 197.65 Physical Form: 3-12mm Pieces Melting Point: 861° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00054049
Formule: SeSn
Poids moléculaire: 197.67 g/mol
Point de fusion: 861
Densité: 6.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054049
Numéro CAS: 1315-06-6
EINECS: 215-257-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 14,8789