Imprimer
Silicium dioxyde 99.9%, en poudre 1,0 µm
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Silicium (IV) oxyde
L16986.14 L16986.22
L16986.14EA 96.3 EUR
L16986.14 L16986.22
Silicium dioxyde 99.9%, en poudre 1,0 µm
Silicium dioxyde
Purity: 99.9% CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Odour: Odourless pH: 6 Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: 1710 °C
Densité: 2,0
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Indice Merck: 14,8493