Imprimer
Silicium dioxyde ≥99.995% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Silicium (IV) oxyde
88777.14 88777.22
88777.14EA 207 EUR
88777.14 88777.22
Silicium dioxyde ≥99.995% (base métaux)
Silicium dioxyde
Purity: 99.995% CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Physical Form: -40 Mesh Powder Density: 2.2 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: 1710 °C
Densité: 2.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Indice Merck: 14,8493