Imprimer
Gel de silice, Pore dim.: 60 Å Ca, ~0.1% 230-400 mesh, high_purity, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MQ200
60752-1KG 60752-5KG
60752-1KGEA 259 EUR
60752-1KG 60752-5KG
Gel de silice, Pore dim.: 60 Å Ca, ~0.1% 230-400 mesh, high_purity, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9ba1ac80884e4d7953718a87791ef333ea3ca41&vid=87251b01e5a24bd33f318335da3250c5ee6ba475&prid=web&clid=SAPDAM