Imprimer
Gel de silice, Pore dim.: 60 Å 35-60 mesh, Haute Pureté, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
60742-1KG 60742-25KG
60742-1KGEA 171 EUR
60742-1KG 60742-25KG
Gel de silice, Pore dim.: 60 Å 35-60 mesh, Haute Pureté, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8ab4cc0b12527585b6641fb374f4805b5c48959&vid=3f8d94354f149f3abd134327fe45819930dc3924&prid=web&clid=SAPDAM