Imprimer
Gel de silice, Pore dim.: 60 Å 70-230 mesh, Haute Pureté pour la chromatographie sur colonne, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
60741-1KG 60741-25KG 60741-5KG
60741-1KGEA 161 EUR
60741-1KG 60741-25KG 60741-5KG
Gel de silice, Pore dim.: 60 Å 70-230 mesh, Haute Pureté pour la chromatographie sur colonne, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=269b27dcefc3b5c7fb165351f35e8d8c78e597a9&vid=b12160b7bd956d4812c0c9d911a65dbdcfeefa50&prid=web&clid=SAPDAM