Gel de silice, Pore dim.: 60 Å 230-400 mesh, Haute Pureté pour flash chromatographie, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
Formule:
SiO₂ Poids moléculaire: 60.08 g/mol Point d'ébullition: 2230 Point de fusion: 1710 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011232 Numéro CAS: 112926-00-8 |