Gel de silice, Pore dim.: 60 Å (0.2-0.5 mm) Chromatography_column, Millipore®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALSTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
* F254: indicateur de fluorescence
- Résultats fiables et application de l'échantillon facilitée
- Grand choix de conditionnements de 250 g à 25 kg
- Alternatives économiques par rapport au type conventionnel
Formule:
SiO₂ Poids moléculaire: 60.08 g/mol Point d'ébullition: 2230 Point de fusion: 1710 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011232 Numéro CAS: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |
Résultats des tests de spécification
pH-value (10 % suspension) | 6.5 - 7.5 |
Fe (Iron) | ≤ 0.02 % |
Loss on drying | ≤ 7.0 % |
Particle size | 90 % between 0.200 - 0.500 mm |