Imprimer
Gel de silice, Pore dim.: 60 Å 0.032-0.063 mm (230-450 mesh)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L14003.36 L14003.0B L14003.0E
L14003.36EA 77.6 EUR
L14003.36 L14003.0B L14003.0E
Gel de silice, Pore dim.: 60 Å 0.032-0.063 mm (230-450 mesh)
Gel de silice
CAS No.: 7631-86-9 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Indice Merck: 14,8493