Gel de silice, Pore dim.: 60 Å 0.019-0.037 mm (400-600 mesh)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 7631-86-9
Physical Form: -400+600 Mesh Powder, S.A. 500-600m2/g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011232
Column chromatography with elevated pressure
Formule:
SiO₂ Poids moléculaire: 60.08 g/mol Point d'ébullition: 2230 Point de fusion: 1710 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011232 Numéro CAS: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |