Imprimer
Gel de silice, Pore dim.: 60 Å 0.075-0.2 mm (70-200 mesh)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
42723.18 42723.30 42723.A1 42723.A7
42723.18EA 38 EUR
42723.18 42723.30 42723.A1 42723.A7
Gel de silice, Pore dim.: 60 Å 0.075-0.2 mm (70-200 mesh)
Gel de silice
CAS No.: 7631-86-9 Physical Form: -70+200 Mesh Powder, S.A. 470-570m2/g Density: 2.4 Appearance: White Odour: Odourless pH: 6 Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° MDL No.: MFCD00011232
Classic column chromatography with no applied pressure (gravity pulled)
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: 1710 °C
Densité: 2.4
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4