Imprimer
Gel de silice, Pore dim.: 60 Å 60-200 µm, Ultrapure pour la chromatographie sur colonne
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
360062500 360060010 360060050 360060300
ACRO360062500EA 60 EUR
ACRO360062500 ACRO360060010 ACRO360060050 ACRO360060300
Gel de silice, Pore dim.: 60 Å 60-200 µm, Ultrapure pour la chromatographie sur colonne
Gel de silice
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Particle size ≤5 % (> 200 µm)
Specific surface area 470 to 530 m²/g
Pore volume 0.70 to 0.85 ml/g
Pore diameter 58 to 68 A
pH 6.5 to 7.5 (5 % suspension in water)
Volatile matter 2 to 6 % (160°C)