Imprimer
Gel de silice, Pore size: 100 Å 35-70 mesh, Haute Pureté pour la chromatographie sur colonne, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
60746-1KGEA 132 EUR
60746-1KG
Gel de silice, Pore size: 100 Å 35-70 mesh, Haute Pureté pour la chromatographie sur colonne, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 112926-00-8