Imprimer
Gel de silice, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MQ200
1.01907.1000 1.01907.5000
1.01907.1000EA 116 EUR
1.01907.1000 1.01907.5000
Gel de silice, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
REACH: 01-2119379499-16
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable