Imprimer
Gel de silice, Pore dim.: 60 Å 0.030-0.200 mm Chromatography
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
419292500 419290010 419290050
ACRO419292500EA 45.5 EUR
ACRO419292500 ACRO419290010 ACRO419290050
Gel de silice, Pore dim.: 60 Å 0.030-0.200 mm Chromatography
Gel de silice
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Loss on drying ≤6.0 % (160°C)
Particle size ≤250 µm (D(90%))
Pore volume 0.8 to 1.0 ml/g (N2)
Surface area 500 to 600 m²/g