Imprimer
Gel de silice, Pore dim.: 150 Å 0.075-0.250 mm pour la chromatographie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
419280010 419282500 419280050
ACRO419280010EA 297 EUR
ACRO419280010 ACRO419282500 ACRO419280050
Gel de silice, Pore dim.: 150 Å 0.075-0.250 mm pour la chromatographie
Gel de silice
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Granular powder
Particle size ≤10.0 % < 200 Mesh
Specific surface area 275 to 375 m²/g (BET)
Pore volume 0.95 to 1.3 ml/g (N2)
Volatiles ≤8.0 % (160°C)