Imprimer
Gel de silice 3-6 mm, non toxique pour séchage
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
357400010 357400050 357400250
ACRO357400010EA 88.7 EUR
ACRO357400010 ACRO357400050 ACRO357400250
Gel de silice 3-6 mm, non toxique pour séchage
Gel de silice
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1710 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Irregular granules
Particle size 3.0 to 6.0 mm
Residual water ≤2.0 % (140°C, 4 h)
Water adsorption ≥20.0 % (40% rH)