Imprimer
Gel de silice, Pore dim.: 40 Å 0.060-0.200 mm Chromatography
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
241660010 241660050
ACRO241660010EA 145 EUR
ACRO241660010 ACRO241660050
Gel de silice, Pore dim.: 40 Å 0.060-0.200 mm Chromatography
Gel de silice
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % (Oversize)
Specific surface area ≥500 m²/g
pH 5.5 to 8.0 (5 % suspension in water)
Residual water 2 to 4 % (160°C)