Imprimer
Gel de silice, Pore dim.: 60 Å 0.200-0.500 mm pour la chromatographie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
240380010 240380050
ACRO240380010EA 137 EUR
ACRO240380010 ACRO240380050
Gel de silice, Pore dim.: 60 Å 0.200-0.500 mm pour la chromatographie
Gel de silice
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1710 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % (undersized particles)
Specific surface area 480 to 550 m²/g
Pore volume 0.55 to 0.85 ml/g
pH 6.0 to 7.5 (5 % suspension in water)
Residual water ≤4 % (150°C, 2 h)