Etain (IV) chlorure ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 7646-78-8
Molecular Formula: Cl4Sn
Formula Weight: 260.50
Physical Form: Liquid
Density: 2.26
Refractive Index: 1.512
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: -33°
Boiling Point: 114°
Merck Reference: 14,8774
UN No.: 1827
MDL No.: MFCD00011242
Formule:
Cl₄Sn Point d'ébullition: 114 °C Point de fusion: –33 °C Densité: 2,26 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011242 Numéro CAS: 7646-78-8 EINECS: 231-588-9 UN: 1827 ADR: 8,II Indice Merck: 14,8774 |