Imprimer
Etain (II) chlorure, ultra sec ≥99.9985% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Dans une ampoule sous argon
35723.03 35723.06 35723.22 35723.14
35723.03EA 106 EUR
35723.03 35723.06 35723.22 35723.14
Etain (II) chlorure, ultra sec ≥99.9985% (base métaux)
Etain (II) chlorure
Purity: 99.9985% CAS No.: 7772-99-8 Molecular Formula: SnCl2 Formula Weight: 189.62 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 3.95 Melting Point: 247° Boiling Point: 652° Merck Reference: 14,8783 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011241
Formule: SnCl₂
Point d'ébullition: 652 °C
Point de fusion: 247 °C
Densité: 3,95
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011241
Numéro CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Indice Merck: 14,8783