Imprimer
Tétrachlorosilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétrachlorure de silicium, Silicium (IV) chlorure, Silicium tétrachlorure
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.07706.0100 8.07706.1000
8.07706.0100EA 66.1 EUR
8.07706.0100 8.07706.1000
Tétrachlorosilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tétrachlorosilane
Formule: Cl₄Si
Point d'ébullition: 57,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011229
Numéro CAS: 10026-04-7
EINECS: 233-054-0
UN: 1818
ADR: 8,II
Indice Merck: 12,08644
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -70 °C
Molar Mass 169.90 g/mol
Boiling Point 57 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 260 hPa (20 °C)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (5 g/l, H2O)
Synonyms Silicon(IV) chloride, Tetrachlorosilane
Hill Formula Cl4Si
Chemical Formula SiCl4