Tétrachlorosilane ≥99.998% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tétrachlorure de silicium, Silicium (IV) chlorure, Silicium tétrachlorure
Purity: 99.998%
CAS No.: 10026-04-7
Molecular Formula: Cl4Si
Formula Weight: 169.90
Physical Form: Liquid
Density: 1.483
Appearance: Colourless
Odour: Acrid
Melting Point: -70°
Boiling Point: 57.6°
Merck Reference: 14,8500
UN No.: 1818
MDL No.: MFCD00011229
Formule:
Cl₄Si Point d'ébullition: 57,6 °C Point de fusion: –70 °C Densité: 1,483 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011229 Numéro CAS: 10026-04-7 EINECS: 233-054-0 UN: 1818 ADR: 8,II Indice Merck: 14,8500 |