Imprimer
Tétrachlorosilane 99.8+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétrachlorure de silicium, Silicium (IV) chlorure, Silicium tétrachlorure
201160500 201165000
ACRO201160500EA 43.5 EUR
ACRO201160500 ACRO201165000
Tétrachlorosilane 99.8+%
Tétrachlorosilane
Formule: Cl₄Si
Point d'ébullition: 58 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1,48 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011229
Numéro CAS: 10026-04-7
EINECS: 233-054-0
UN: 1818
ADR: 8,II
Indice Merck: 12,08644
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Purity ≥99.80 %
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Antimony (Sb) ≤0.1 ppm
Chromium (Cr) ≤0.2 ppm
Cobalt (Co) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.1 ppm
Molybdenum (Mo) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.1 ppm
Titanium (Ti) ≤1 ppm
Vanadium (V) ≤0.1 ppm