Imprimer
Germanium (IV) chlorure 99.99% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétrachlorogermane, Tétrachlorure de germanium
197150250 197151000 197150050
ACRO197150250EA 342 EUR
ACRO197150250 ACRO197151000 ACRO197150050
Germanium (IV) chlorure 99.99% (sur base traces de métaux)
Germanium (IV) chlorure
Formule: Cl₄Ge
Poids moléculaire: 214.42 g/mol
Point d'ébullition: 82
Point de fusion: –49.5 °C
Densité: 1.84 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011029
Numéro CAS: 10038-98-9
EINECS: 233-116-7
UN: 2922
ADR: 8 I
Indice Merck: 12,04418
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Total trace metal impurities ≤0.01 %