Imprimer
Plomb (II) chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de plomb(II), Dichlorure de plomb
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.07383.0100 8.07383.0500
8.07383.0100EA 35.8 EUR
8.07383.0100 8.07383.0500
Plomb (II) chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Plomb (II) chlorure
Formule: Cl₂Pb
Poids moléculaire: 278.11 g/mol
Point d'ébullition: 950
Point de fusion: 496
Densité: 5.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011157
Numéro CAS: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,05422
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula Cl₂Pb
Chemical formula PbCl₂
Molar Mass 278.1 g/mol
Boiling point 950 °C (1013 hPa)
Density 5.85 g/cm³ (20 °C)
Melting Point 500 °C
Solubility 10 g/l (20 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 1947 mg/kg
Storage class 6.1 D Non combustible, acute toxicity cat. 3 / toxic or substances with chronic effects
WGK WGK 3 highly water endangering
R Phrase R 61-20/22-33-50/53-62
S Phrase S 53-45-60-61