Plomb (II) chlorure ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorure de plomb(II), Dichlorure de plomb
Purity: 99.999%
CAS No.: 7758-95-4
Molecular Formula: Cl2Pb
Formula Weight: 278.10
Physical Form: Crystalline
Density: 5.85
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 501°
Boiling Point: 951°
Merck Reference: 14,5404
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011157
Formule:
Cl₂Pb Poids moléculaire: 278.11 g/mol Point d'ébullition: 951 °C Point de fusion: 501 °C Densité: 5.85 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011157 Numéro CAS: 7758-95-4 EINECS: 231-845-5 UN: 2291 ADR: 6.1 III Indice Merck: 14,5404 |