Imprimer
Cyclopentadiénylthallium
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Thallium(I) cyclopentadienide
13958.06 13958.14
13958.06EA 106 EUR
13958.06 13958.14
Cyclopentadiénylthallium
Cyclopentadiénylthallium
CAS No.: 34822-90-7 Molecular Formula: C5H5Tl Formula Weight: 269.47 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Melting Point: dec. UN No.: 1707 MDL No.: MFCD00134141
Formule: C₅H₅Tl
Poids moléculaire: 269.48 g/mol
Point d'ébullition: 90…110 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 75 Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134141
Numéro CAS: 34822-90-7
EINECS: 252-229-2
UN: 1707
ADR: 6.1 II