Tellurure de gallium ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 12024-14-5
Molecular Formula: GaTe
Formula Weight: 197.32
Physical Form: 6mm & down
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00135536
Formule:
GaTe Point d'ébullition: 103…104 °C (0,08 mmHg) Point de fusion: 824 °C Densité: 5,44 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00135536 Numéro CAS: 12024-14-5 EINECS: 234-690-1 |