Acide borique ≥99%, en poudre, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
B(OH)₃ Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa) Point de fusion: 160 °C Densité: 1,44 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011337 Numéro CAS: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 REACH: 01-2119486683-25 Indice Merck: 13,01326 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Non-volatile with methanol/HCl | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.025 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |