Imprimer
Acide borique 99.0-100.5% Ph. Eur.
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide orthoborique
20181.294EA 98.4 EUR
20181.294 20181.363 20181.465
Acide borique 99.0-100.5% Ph. Eur.
Acide borique
Formule: B(OH)₃
Poids moléculaire: 61.83 g/mol
Point d'ébullition: 185
Point de fusion: 160
Densité: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Indice Merck: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
pH (3.3 %) 3.8 - 4.8
Solubility in alcohol Passes test
Organic matter Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 450 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 15 ppm
Residual solvents Unlikely by manuf.process