Acide borique, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide orthoborique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
Formule:
B(OH)₃ Poids moléculaire: 61.83 g/mol Point d'ébullition: 185 Point de fusion: 160 Densité: 1.44 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011337 Numéro CAS: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 REACH: 01-2119486683-25 Indice Merck: 13,01326 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 46.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 171 °C (decomposition) |
Molar Mass | 61.83 g/mol |
Bulk Density | 400 - 600 kg/m3 |
Vapor Pressure | 2.7 hPa (20 °C) |
Density | 1.44 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.8 - 4.8 (33 g/l, H2O, 20 °C) |