Acide borique ≥99.5% ACS
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
B(OH)₃ Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa) Point de fusion: 160 °C Densité: 1,44 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011337 Numéro CAS: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 REACH: 01-2119486683-25 Indice Merck: 13,01326 |
|
Résultats des tests de spécification
Calcium | <0.005% |
Chloride | ≤0.001% |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001% |
Insolubles (methanol) | ≤0.005% |
Iron | ≤0.001% |
Nonvolatiles (methanol) | ≤0.05% |
Phosphate | ≤0.001% |
Purity | ≥99.5% |
Sulphate | ≤0.01% |