Trioxyde de dithallium 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Thallium (III) oxyde
Purity: 96%
CAS No.: 1314-32-5
Molecular Formula: Tl2O3
Formula Weight: 456.74
Odour: Odourless
Melting Point: 717°
Boiling Point: 875°
Merck Reference: 14,9268
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011276
Formule:
O₃Tl₂ Poids moléculaire: 456.76 g/mol Point d'ébullition: 875 °C Point de fusion: 717 Densité: 9.65 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011276 Numéro CAS: 1314-32-5 EINECS: 215-229-3 UN: 1707 ADR: 6.1 II Indice Merck: 12,09404 |