di-Bore trioxyde ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
di-Bore trioxyde
Purity: 99%
CAS No.: 1303-86-2
Molecular Formula: B2O3
Formula Weight: 69.62
Odour: Odourless
Melting Point: ca 450°
Boiling Point: 1860°
Merck Reference: 14,1337
MDL No.: MFCD00011315
Formule:
B₂O₃ Poids moléculaire: 69.62 g/mol Point d'ébullition: 1860 °C Point de fusion: ∼450 °C Densité: 2.46 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011315 Numéro CAS: 1303-86-2 EINECS: 215-125-8 REACH: 01-2119486655-24 Indice Merck: 13,01327 |