Imprimer
di-Bore trioxyde ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): di-Bore trioxyde
41786.04 41786.09 41786.18
41786.04EA 51.6 EUR
41786.04 41786.09 41786.18
di-Bore trioxyde ≥99.999% (base métaux)
Trioxyde de dibore
Purity: 99.999% CAS No.: 1303-86-2 Molecular Formula: B2O3 Formula Weight: 69.62 Physical Form: Powder Density: 2.46 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 450° Boiling Point: 1860° Merck Reference: 14,1337 MDL No.: MFCD00011315
Formule: B₂O₃
Poids moléculaire: 69.62 g/mol
Point d'ébullition: 1860 °C
Point de fusion: ∼450 °C
Densité: 2.46
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011315
Numéro CAS: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Indice Merck: 14,1337