Imprimer
di-Bore trioxyde 98% -40 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
206300010 206300050 206300250
ACRO206300010EA 122 EUR
ACRO206300010 ACRO206300050 ACRO206300250
di-Bore trioxyde 98% -40 mesh
Trioxyde de dibore
Formule: B₂O₃
Point d'ébullition: 1860 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 450 °C
Densité: 2,46 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011315
Numéro CAS: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Indice Merck: 13,01327
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Impurity ≤0.01 % (Total halides impurities)