Imprimer
Nitrate de thallium 99.5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Thallium (I) nitrate
265590250 265591000
ACRO265590250EA 128 EUR
ACRO265590250 ACRO265591000
Nitrate de thallium 99.5%
Nitrate de thallium
Formule: NO₃Tl
Poids moléculaire: 266.39 g/mol
Point d'ébullition: 433 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 206 °C
Densité: 1.273
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011280
Numéro CAS: 10102-45-1
EINECS: 233-273-1
UN: 2727
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 12,09400
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤5000 ppm