Imprimer
Iodure de thallium 99,9995 Metals basis, Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Thallium (I) iodure
43001.09 43001.18 43001.36
43001.09EA 121 EUR
43001.09 43001.18 43001.36
Iodure de thallium 99,9995 Metals basis, Puratronic®
Iodure de thallium
Formule: ITl
Poids moléculaire: 331.29 g/mol
Point d'ébullition: 824 °C
Point de fusion: 440
Densité: 7.1
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011279
Numéro CAS: 7790-30-9
EINECS: 232-199-7
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 14,9264