Iodure de thallium, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Thallium (I) iodure
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 7790-30-9
Molecular Formula: TlI
Formula Weight: 331.27
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 7.1
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 440°
Boiling Point: 824°
Merck Reference: 14,9264
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011279
Formule:
ITl Poids moléculaire: 331.29 g/mol Point d'ébullition: 824 °C Point de fusion: 440 Densité: 7.1 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011279 Numéro CAS: 7790-30-9 EINECS: 232-199-7 UN: 1707 ADR: 6.1 II Indice Merck: 14,9264 |