Imprimer
Fluorure de thallium 97
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
78111.14 78111.22
78111.14EA 253 EUR
78111.14 78111.22
Fluorure de thallium 97
Fluorure de thallium
Purity: 97% CAS No.: 7789-27-7 Molecular Formula: TlF Formula Weight: 223.37 Physical Form: Crystalline Density: 8.36 Boiling Point: 655° Solubility: Very soluble in water Merck Reference: 14,9262 UN No.: 1707 MDL No.: MFCD00049607
Formule: FTl
Poids moléculaire: 223.38 g/mol
Point d'ébullition: 655 °C
Point de fusion: 315
Densité: 8.36
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049607
Numéro CAS: 7789-27-7
EINECS: 232-154-1
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 12,09397